2GFHSKB
Roche
KAPA2G Fast HotStart PCR Kit
Mg and Mg-free buffers
zastosowanie
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 200 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
okres trwałości
≤18 mo.
Właściwości
Fast PCR
dNTPs included: no
hotstart
opakowanie
pkg of 100 U (KK5523)
pkg of 250 U (KK5503)
pkg of 250 U (KK5513; Mg Free)
pkg of 2500 U (KK5519)
pkg of 500 U (KK5501)
pkg of 500 U (KK5511; Mg Free)
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
PCR: suitable
moc wejściowa
purified DNA
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fast PCR
- Genotyping
- The quantification of chromatin immunoprecipitation (ChIP)-seq libraries
- Routine polymerase chain reaction (PCR)
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Extension times as low as 1 sec per kilobase
- Broad coverage of both AT- and GC-rich targets
High speed, higher performance :
- Single copy sensitivity from complex targets
- Increased yields
Quick Notes :
- KAPA2G Fast HotStart® PCR Kits contain the engineered KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase, developed for fast PCR.
- Use 1 sec extension time for amplicons <1 kb and 15 sec/kb for longer amplicons, and save 20–70% of total reaction time.
- No need for specialized instrumentation or PCR consumables.
- Optimized buffer system offers improved yields,specificity and sensitivity, facilitating efficient primer annealing across a wide range of primer lengths,GC contents, and melting temperatures.
- Use 0.5 U KAPA2G Fast HotStart DNA Polymerase per 25 μL reaction, or less for smaller volumes.
- For high reaction efficiency, do not exceed 25 μL reaction volumes.
- The buffer is available with and without MgCl2 KAPA2G Buffer A contains 1.5 mM MgCl2 at 1X, while KAPA2G Buffer M is Mg-free.Aside from MgCl2 content, these two buffers are identical.
- Reaction products are 3′-dA-tailed and may be cloned into TA cloning vectors.
Jakość
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Tylko elementy zestawu
- KAPA2G Fast HotStart® DNA Polymerase 5 U/µL
- 5X KAPA2G Buffer A
- 5X KAPA2G Buffer M (Mg-free)
- KAPA MgCl2 25 mM
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.