Kluczowe dokumenty
11376497001
Roche
Insulin, human
recombinant (yeast)
Synonim(y):
Insulin human
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile; 0.2 μm filtered
Próba
>98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
aktywność właściwa
>26 units/mg protein (At least the same specific activity (EC<sub>50</sub>) compared to the indicated standard is guaranteed.)
masa cząsteczkowa
5,700 Da
opakowanie
pkg of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
Klucz InChI
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
informacje o genach
human ... INS(3630)
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Jakość
Note: 1 EU corresponds to 0.1ng
Sekwencja
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Recommended concentration for serum-free cell culture is 1-10 μg/ml.
The concentration of insulin required for stimulation of cell growth in almost all cases is extraordinarily high compared with the physiological concentration. Insulin may be mimicking insulin-like growth factors (IGFs, somatomedins) for some cell lines, and high insulin concentrations may be necessary to occupy receptors which have a high affinity for IGFs and a lower affinity for insulin.
Working solution: Dissolve Insulin, human, recombinant (100 mg or 500 mg), in sterile, double-dist. water (final concentration: 10 mg/ml).
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted, undiluted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Avoid repeated freezing and thawing.
Rekonstytucja
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?