Kluczowe dokumenty
10662046001
Roche
β-Galactose Dehydrogenase S
suspension, ~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.), pkg of 50 U
Synonim(y):
D-galactose:NAD+ 1-oxidoreductase
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
opis
of Pseudomonas fluorescens from E. coli
Postać
suspension
aktywność właściwa
80 U/mg (Approximately 80 U/mg protein at +25°C with galactose as the substrate.)
~80 units/mg protein (At 25 °C with galactose as the substrate.)
opakowanie
pkg of 50 U
producent / nazwa handlowa
Roche
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Jakość
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash