Merck
03353621001
Roche
Zestaw RACE 5′/3′,2. generacja
sufficient for 10 reactions
About This Item
Kod UNSPSC:
41106313
NACRES:
NA.55
zastosowanie
sufficient for 10 reactions
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Roche
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C (−15°C to −25°C)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szybka amplifikacja końców cDNA (RACE) jest powszechną techniką stosowaną do szybkiego uzyskiwania pełnej długości cDNA z częściowo znanych sekwencji. Zestaw RACE 5′/3′ zawiera odwrotną transkryptazę Transcriptor i rekombinowaną terminalną transferazę. Odwrotna transkryptaza Transcriptor transkrybuje cDNA o pełnej długości w celu bardzo czułej i szybkiej amplifikacji fragmentów cDNA 5′ lub 3′ o długości do 14 kb. Ze względu na swoją termostabilność (do +65 °C), może pracować z szablonami bogatymi w GC o wysokiej strukturze drugorzędowej. Wysoką czułość można osiągnąć przy użyciu odwrotnej transkryptazy Transcriptor, co skutkuje wysoce wydajną syntezą cDNA i generowaniem długich produktów RACE. Rekombinowana terminalna transferaza jest używana do dodawania homopolimerycznego ogona A do 3′ końca cDNA. Ogon poli(A)+ zmniejsza prawdopodobieństwo niewłaściwego skrócenia przez starter oligo(dT)-kotwiczący i przezwycięża słabszą hybrydyzację A/T w porównaniu do hybrydyzacji G/C. Co więcej, dłuższe odcinki reszt A są wymagane, zanim starter oligo(dT)-kotwiczący może hybrydyzować do miejsca wewnętrznego i może skrócić produkt amplifikacji. Ogonowe cDNA jest amplifikowane metodą PCR przy użyciu startera specyficznego dla genu i startera oligo(dT)-kotwiczącego. Uzyskany cDNA jest dalej amplifikowany przez drugi PCR przy użyciu zagnieżdżonego specyficznego startera i startera kotwiczącego PCR, umożliwiając klonowanie produktów RACE do odpowiedniego wektora do dalszych badań.
Specyficzność
Inaktywacja termiczna: Transferaza terminalna: 70 °C przez 10 minut
Transkryptor Odwrotna transkryptaza: 85 °C przez 5 minut
Zastosowanie
Zestaw RACE 5′/3′, 2. generacji jest odpowiedni dla
  • Badania struktury i ekspresji cząsteczek RNA
  • Generowanie cDNA o pełnej długości
  • Izolacja i charakterystyka końców 5′ lub 3′ z wiadomości RNA o niskiej kopiowalności
  • Synteza pierwszej nici cDNA
  • Amplifikacja i dalsze klonowanie rzadkich mRNA
  • Zastosowanie w połączeniu z metodami pułapkowania eksonów
  • Produkty reakcji RACE mogą być bezpośrednio sekwencjonowane bez klonowania
Cechy i korzyści
  • Solidna wydajność: Recombinant Transcriptor Reverse Transcriptase umożliwia procesowanie przez regiony o trudnej drugorzędowej strukturze RNA.
  • Wygoda: Badania funkcji i ekspresji 5′ lub 3′ końca RNA mogą być wykonywane przy użyciu tego samego zestawu.
  • Wiarygodność: ogonowanie dA cDNA za pomocą rekombinowanej terminalnej transferazy zmniejsza prawdopodobieństwo niewłaściwego skrócenia.
  • Powtarzalność: Oligo dT-anchor primer z non 3′dT zapewnia prawidłowe wiązanie do wewnętrznego końca ogona poli (A).
  • Wytwarzanie długich fragmentów: Generowanie cDNA o długości do 14 kb przy użyciu odwrotnej transkryptazy Transcriptor.
Reakcja kontrolna obejmuje transkrypcję kontrolnego RNA do pierwszorzędowego cDNA przy użyciu startera kontrolnego neo1/rev. Amplifikację cDNA przeprowadza się przy użyciu startera kontrolnego neo2/rev i neo3/for w celu uzyskania produktu PCR o wielkości 157 pz. Ogonowanie oczyszczonego cDNA przeprowadza się za pomocą dATP. Amplifikację ogonowanego cDNA przeprowadza się za pomocą startera oligo dT-anchor i startera kontrolnego neo2/rev w celu uzyskania produktu PCR o wielkości 293 pz.
Opakowanie
1 zestaw zawierający 12 komponentów
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • cDNA Synthesis Buffer 5x concentrated
  • Transcriptor Reverse Transcriptase 20 U/μl
  • Deoxynucleotide Mix
  • dATP, pH 7.5 (20 °C)
  • Reaction Buffer 10x concentrated
  • Terminal Transferase, recombinant
  • Control neo-RNA 1 ng/μl
  • Oligo dT-Anchor Primer
  • PCR Anchor Primer
  • Control Primer neo1/rev primer 12.5 μM
  • Control Primer neo2/rev primer 12.5 μM
  • Control Primer neo3/for primer 12.5 μM
Zobacz wszystko (12)
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Chen et al.
BioTechniques, 30(3), 574-580 (2001-03-17)
In determining the terminal sequences of the genomic dsRNAs of rotavirus by 5'-rapid amplification of cDNA ends (5'-RACE), it was found that most of the viral cDNAs contained extra nucleotides at their 5' termini that had not been reported before
Rapid amplification of cDNA ends (RACE)
Yeku O and Frohman MA
Methods in Molecular Biology, 107-122 (2011)
Rapid amplification of 5 [prime] complementary DNA ends (5 [prime] RACE)
Sambrook J and Russell DW
Nature methods, 2, 629-630 (2005)
Erdong Cheng et al.
Journal of virology, 86(18), 10173-10185 (2012-07-13)
Hantaviruses, similarly to other negative-strand segmented RNA viruses, initiate the synthesis of translation-competent capped mRNAs by a unique cap-snatching mechanism. Hantavirus nucleocapsid protein (N) binds to host mRNA caps and requires four nucleotides adjacent to the 5' cap for high-affinity
Pengli Bu et al.
The Journal of endocrinology, 234(2), 217-232 (2017-06-04)
Mammals share common strategies for regulating reproduction, including a conserved hypothalamic-pituitary-gonadal axis; yet, individual species exhibit differences in reproductive performance. In this report, we describe the discovery of a species-restricted homeostatic control system programming testis growth and function. Prl3c1 is
Produkty
5'/3' RACE Kit, 2nd Generation Troubleshooting
Global Trade Item Number
SKUGTIN
33536210014061826739822