Kluczowe dokumenty
03010040001
Roche
Membrany PVDF do Western Blotting
roll W × L 30 cm × 3.00 m, roll of 1, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
membrany do western blottingu, pvdf
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
white PVDF membrane (hydrophobic)
Poziom jakości
opakowanie
roll of 1
producent / nazwa handlowa
Roche
rolka szer. × dł.
30 cm × 3.00 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany PVDF Western Blotting to hydrofobowe, mikroporowate membrany z polifluorku winylidenu (PVDF) o wielkości porów 0,2 μm. Membrany PVDF Western Blotting są idealne do western i dot blot. Wysoka zdolność wiązania, wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna membrany PVDF sprawiają, że jest ona szczególnie przydatna do blottingu białek. Połączenie silnej retencji próbki i niskiego wiązania tła generuje doskonały stosunek sygnału do szumu w detekcji kolorymetrycznej i chemiluminescencyjnej. Podstawowy mechanizm wiązania obejmuje właściwości elektrostatyczne i hydrofobowe.
Adsorpcja: Kozie IgG: 294 μg/cm2; BSA: 131 μg/cm2; insulina: 85 μg/cm2
Adsorpcja: Kozie IgG: 294 μg/cm2; BSA: 131 μg/cm2; insulina: 85 μg/cm2
Zastosowanie
Membrany PVDF Western Blotting Membranes są używane do western blot, do przenoszenia białek do sekwencjonowania.
Uwaga: Testowane do użytku z substratem do western blottingu Lumi-Light lub substratem do western blottingu Lumi-LightPlus.
Uwaga: Testowane do użytku z substratem do western blottingu Lumi-Light lub substratem do western blottingu Lumi-LightPlus.
Jakość
Each lot is function tested (dot blot).
Inne uwagi
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Changcun Zhang et al.
Oncology letters, 7(5), 1689-1694 (2014-04-26)
MicroRNA-34a (miR-34a) is a tumor suppressive microRNA, which induces G1 arrest, apoptosis and senescence by repressing the expression of multiple oncogenes. This study aimed to investigate the biological function and molecular mechanisms of miR-34a in human renal cell carcinoma (RCC)
R M Vejborg et al.
Journal of applied microbiology, 105(1), 141-150 (2008-02-27)
We have recently found that preconditioning of stainless steel surfaces with an aqueous fish muscle extract can significantly impede bacterial adhesion. The purpose of this study was to identify and characterize the primary components associated with this bacteria-repelling effect. The