Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
ZR0L52060
Milli-Q
6142 HR 7060 Wysokoprzepływowy system oczyszczania wody RO (HC)
Central water purification system for up to 1200 L/day Type 3 water. For high chlorine feed water.
Synonim(y):
Milli-Q® HR 7060 High-Flow RO Water Purification System (HC)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104204
NACRES:
JB.11
wejście AC/DC
100 V / 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Poziom jakości
linia produktu
Milli-Q® HR
Właściwości
Ionic rejection by RO: 95 - 99%
Organic rejection by RO: >=99% for MW >= 200
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
1200 L/day max. usage
60 L/hr make-up flow rate
91 kg operating weight (201 lb)
system depth × H × W
54.2 cm (21.3 in.) × 124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.)
moc wejściowa
feed water nature potable tap water
moc wyjściowa
product water quality: type 3 water (RO water)
Opis ogólny
System 6142 HR 7060 to wysokowydajne standardowe rozwiązanie do oczyszczania wody, które może niezawodnie zaspokoić różnorodne potrzeby wymagające czystej wody z odwróconej osmozy (RO, typ 3) - dla pojedynczego laboratorium lub całej placówki badawczej. Systemy te mogą produkować do 1200 l wody laboratoryjnej dziennie z wody pitnej. System ten nadaje się do wody zasilającej o wysokiej zawartości chloru.
Systemy serii 6142 HR 7000 można zintegrować w scentralizowany system, zapewniający całkowitą kontrolę wszystkich parametrów w samym systemie, a także w zewnętrznej pętli dystrybucji czystej wody.
Te centralne systemy są wyposażone w naszą unikalną funkcję monitorowania i serwisowania online 12099 Remote Care, która działa jako rozszerzenie usług 6142. Ta cyfrowa usługa umożliwia bezpieczne i zdalne zarządzanie systemem, wspierając optymalną wydajność laboratorium.
Zastosowanie
Woda RO/Type 3 wytwarzana przez systemy serii 6142 HR 7000 jest idealna do wszystkich potrzeb laboratoryjnych związanych z czystą wodą, takich jak płukanie wyrobów szklanych, ogrzewanie lub sonikowanie kąpieli oraz przygotowywanie podstawowych odczynników.
Może zasilać urządzenia, w tym zmywarki, autoklawy, komory wilgotnościowe i środowiskowe oraz maszyny do lodu.
Może również zasilać systemy oczyszczania wody ultraczystej 6142.
Cechy i korzyści
  • Zwiększa zrównoważony rozwój i zmniejsza koszty eksploatacji, dzięki czemu obiekt jest bardziej produktywny, przyjazny dla środowiska i opłacalny.
  • Doskonała ergonomiczna konstrukcja zapewnia szybką i łatwą konserwację.
  • Wkłady oczyszczające Progard® usuwają cząstki stałe, wolny chlor i koloidy.
  • Interaktywny ekran dotykowy z pomocnymi kreatorami ułatwiającymi obsługę i konserwację.
  • Nowoczesne funkcje zarządzania danymi dla większej dostępności i identyfikowalności danych.
  • 12099 Zdalne monitorowanie i serwisowanie.
  • Wyposażony w opatentowaną technologię 11188 (Evolutive Reject Adjustment), która pozwala zaoszczędzić wodę, czas i pieniądze. Automatycznie ocenia jakość wody zasilającej, aby zapewnić stałe natężenie przepływu i zoptymalizować odzysk wody (od 45 do 75%).
  • Kompatybilny z systemem magazynowania, ochrony i dystrybucji SDS 500, zapewniający wysokie możliwości magazynowania i dystrybucji.
Komponenty
  • The indicated price currently corresponds to the above catalog number only; it is subject to change at any time without notice.
  • This catalog number does not include consumables, accessories, and other products and/or services that may be required for the installation and the correct operation of the water purification unit over time.
  • Because our customers each have specific purified water needs, we recommend that you have your purchase validated by one of our specialists. We remain at your disposal to advise you, do not hesitate to contact us!
Przypis
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Informacje prawne
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany