ZFCBEQ0EU
Country Box Milli-Q® EQ Systems
Available only in European Union
Synonim(y):
Country box 6142 EQ 7000 EU
About This Item
Kod UNSPSC:
41104214
NACRES:
SB.51
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 kit
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000
Opis ogólny
Skrzynka Country Box dla systemu 6142 EQ 7000 jest akcesorium instalacyjnym, które zawiera drukowaną skróconą instrukcję obsługi, instrukcję obsługi w języku angielskim na kluczu USB oraz przewód zasilający dostosowany do lokalnej sieci elektrycznej.
Zastosowanie
Komponenty skrzynki Country pomagają użytkownikom w szybkim dostępie do informacji potrzebnych do prawidłowego korzystania z systemu i podłączenia do lokalnej sieci energetycznej.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dostępne tylko w Holandii, Szwecji, Polsce, Finlandii, Norwegii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Izraelu, Czechach, Słowenii, na Węgrzech, w Wietnamie, Arabii Saudyjskiej, na Filipinach, w Islandii, Grecji, Indonezji, Maroku, Turcji, Bangladeszu, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Egipcie i Chorwacji.