Kluczowe dokumenty
YY2214265
Millipore
O-ring, 2-251, silicone
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiały
silicone O-ring
Poziom jakości
Średnica
14.2 cm
kompatybilność
for use with Hazardous Waste System, 142mm
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Accessories for filter holders for sample preparation.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13