Kluczowe dokumenty
XX6504712
Millipore
Części zamienne do zestawów testowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Warunki transportu
ambient
Poziom jakości
Opis ogólny
Nasz zestaw Patch Test Kit to kompletne rozwiązanie do zbierania i analizy w terenie płynów hydraulicznych na bazie węglowodorów, chemikaliów luzem, wody kotłowej i olejów smarowych. Umożliwia wykrywanie znaczących zmian w czystości dzięki niezawodnej, czułej analizie kolorymetrycznej.
- Szybko monitoruje zanieczyszczenie cząstkami stałymi w płynach hydraulicznych na bazie węglowodorów, chemikaliach luzem, wodzie kotłowej i olejach smarowych
- Ocena koloru filtra i skale oceny cząstek odpowiadają uznanym standardowym poziomom zanieczyszczeń
- Wykrywa znaczące zmiany w czystości dzięki niezawodnym i czułym wynikom testów
- W zestawie filtry na 100 testów
Cechy i korzyści:
-Zawiera wystarczającą ilość materiałów zużywalnych na 100 testów
-Lekka, łatwa do przenoszenia walizka
-Skale oceny koloru filtra i cząstek odpowiadają uznanym standardowym poziomom zanieczyszczenia
Zastosowania:
Analiza zanieczyszczeń w terenie płynów hydraulicznych na bazie węglowodorów, wody, olejów smarowych i produktów pokrewnych.
Numer katalogowy zestawu
XX6504730 Zestaw do testu płatkowego
Składniki
PD1504700 Szkiełka Petriego do analizy zanieczyszczeń
SMWP02500 Filtr membranowy MF-Millipore, 5,0 µm, 25 mm, biały, gładki, 100 szt.
SMWP04700 Filtr membranowy MF-Millipore, 5,0 µm, 47 mm, biały, gładki, 100 szt.
XX6200006P Kleszcze do filtrów, tępo zakończone, stal nierdzewna
XX6200035 Ręczna pompa próżniowa, stal nierdzewna
XX6300120 Zespół uchwytu filtra do testów płatkowych
XX6504704 Butelka dozująca rozpuszczalnik
XX6504707 Swinnex 25 mm z sitem przeciwciśnieniowym
XX6504709 Butelka PVC, 120 ml
XX6504710 Przewód do próżni, 1/8 cala, fluoroelastomer
XX6504713 Przewodnik po kolorach płynów dla marynarki wojennej 1
Części zamienne Sortowanie i filtrowanie przezroczyste
XX2004701 Pierścień blokujący lejka
XX2004703 Uszczelka, PTFE
XX4004714 Uszczelka pierścienia blokującego, PTFE
XX6300123 O-ring, 2-233, Buna-N
XX6504708 Wspornik uchwytu ze stali nierdzewnej z podstawą
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13