Kluczowe dokumenty
XX6320115
Millipore
Zasilacz, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
Kod UNSPSC:
41104424
NACRES:
NB.11
wejście AC/DC
115 V, 60 Hz
Zastosowanie
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Akumulator niklowo-kadmowy 115 V
Zastosowanie
bakterie coli w kale, paciorkowce kałowe, mikroorganizmy