XX5004740
Uchwyt filtra aerozolowego do pomieszczeń czystych, 47 mm, stal nierdzewna
Aerosol Clean Room Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Poziom jakości
Długość
10.2 cm
Średnica
6.9 cm
śr. filtra
47 mm
powierzchnia filtracyjna
9.6 cm2
dopasowywanie
11 mm O.D. outlet hose connector (threaded for flow-limiting orifices)
kompatybilność
for use with Aerosol Filter Holder
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowania:
Monitorowanie zanieczyszczeń cząstkami stałymi w gazach
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13