Kluczowe dokumenty
VSWP29325
Millipore
MF-Millipore Membrane
pore size 0.025 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrana, mieszane estry celulozy, hydrofilowa, 0,025 μm, 293 mm, biała, gładka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
Microdialysis of DNA and proteins
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Parametry
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
śr. filtra
293 mm
grubość
105 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
1.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.5
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.025 μm pore size
72 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Opis ogólny
Filter Code: VSWP
Zastosowanie
Microdialysis of DNA and proteins
Inne uwagi
Sposób użycia
  • Zatrzymywanie organizmów: Mikroorganizm
  • Sposób działania: Filtracja (wykluczenie rozmiaru)
  • Zastosowanie: Przetwarzanie biologiczne
  • Przeznaczenie: Redukcja lub usuwanie mikroorganizmów/biobakterii
  • Instrukcja użytkowania: Należy zapoznać się z pierwszą stroną Przewodnika Kontroli Wizualnej
  • Oświadczenie dotyczące przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu
  • Oświadczenie dotyczące utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)