Kluczowe dokumenty
VMWP02500
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.05 μm Pore Size
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 0.05 µm pore size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
opis
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
100 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
1.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.5
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.05 μm pore size
72 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Zastosowanie
Microdialysis of DNA and proteins
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes