VL-125ML-BK
Anti-Fya (clone P3TIM), FFMU
Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3TIM, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 125 mL
stężenie
5-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.; For the formulation of Anti-Fya blood typing reagents or devices.; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life:21 months from date of filtration.
Zastosowanie
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2