TZV000010
Steridilutor® NEO Device
For liquids and soluble powders in vials., Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution., pkg of 10 blisters per box, Single packed
Synonim(y):
Steridilutor® NEO device for sterility testing
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Poziom jakości
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution.
producent / nazwa handlowa
Steridilutor®
opakowanie
pkg of 10 blisters per box, Single packed
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
For liquids and soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
skonfigurowane dla
Produkty
Testowanie sterylności jest jednym z najważniejszych etapów uwalniania produktów farmaceutycznych. Zgodne z przepisami urządzenia do testowania sterylności metodą filtracji membranowej zapewniają bezpieczeństwo produktów farmaceutycznych.