SYMBLTVP1
Steritest® Protokół walidacji pomp Symbio
Letter format
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
JA.11
Polecane produkty
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio Pumps
Opis ogólny
Protokół walidacji pomp Symbio firmy Steritest® został zaprojektowany, aby ułatwić technikom zapewnienie zgodności pomp Symbio w celu uzyskania stałej wydajności. Produkt jest zgodny z GMP i zawiera protokoły testów Validation Master Plan (VMP), Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) i Performance Qualification (PQ). Oprócz powyższych, dostarczane są również gotowe do wypełnienia formaty tabel raportów.
Zastosowanie
Steritest® Protokół walidacji pomp Symbio jest gotowym do użycia protokołem walidacji zgodnym z GMP wraz z gotowymi do wypełnienia formatami tabel raportów.
Informacje prawne
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany