Key Documents
SX1244
Supelco
Sulfuric acid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Oil
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Numer indeksu EC:
231-639-5
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
gęstość pary
<0.3 (25 °C, vs air)
ciśnienie pary
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Próba
95.0-98.0%
Postać
liquid
zanieczyszczenia
≤2 ppm Substances reducing permanganate (as SO2)
pozostałość po prażeniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
tw
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
gęstość
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
ślady kationów
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤0.01 ppm
Au: ≤0.3 ppm
Ca: ≤0.3 ppm
Cr: ≤0.2 ppm
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
K: ≤0.3 ppm
Mg: ≤0.3 ppm
Mn: ≤0.2 ppm
NH4+: ≤2 ppm
Na: ≤0.3 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.3 ppm
Sn: ≤0.2 ppm
Ti: ≤0.3 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
SX1244PC-5 and SX1244-75 are packaged in poly coated glass bottles
Komentarz do analizy
Aluminum (Al): 0.2ppm max
Ammonium (NH4): 2ppm max
Appearance: To pass test
Arsenic (As): 0.01ppm max
Assay: 95.0-98.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Chloride (Cl): 0.2ppm max
Chromium (Cr): 0.2ppm max
Color (APHA): 10 max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.3ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Mercury (Hg): 5ppb max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 0.5ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 5ppm max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate (as SO2): 2ppm max
Tin (Sn): 0.2ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.2ppm max
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1