SX0995
Stoddard Solvent
Synonim(y):
Stoddard Solvent, Mineral Spirits
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
kolor
APHA: ≤20
bp
153-210 °C
temp. przejścia
flash point 38 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C6H13BrO.C2H4O2/c7-5-3-1-2-4-6-8;1-2(3)4/h8H,1-6H2;1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
ORSNIUUONGZHEH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup