SX0205
Silver nitrate
crystals, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Lunar Caustic, Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
5.8 (vs air)
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.01% Substances not precipitated by HCl
kolor
colorless
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
2160 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Chlorek (Cl): 5ppm max
Klarowność roztworu: Aby przejść test
Kolor: Bezbarwny
Miedź (Cu): 2ppm max
Postać: Kryształy
Wolny kwas: Pozytywny wynik testu
Żelazo (Fe): 2ppm max
Ołów (Pb): 0,001% maks.
Substancje niewytrącane przez HCl: 0,01% maks.
Siarczan (SO4): 0,002% maks
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3