Kluczowe dokumenty
SX0143V
Supelco
Silica Gel Grade 49
size 6-18 mesh , indicating
Synonim(y):
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101527
Numer indeksu EC:
231-545-4
Formularz
granular
rozmiar
6-18 mesh , indicating
kolor
blue
wielkość cząstki
6-18 mesh (>=75%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
6-18 Mesh Indicating
Komentarz do analizy
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3