About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101503
Numer indeksu EC:
238-878-4
Polecane produkty
Formularz
granular
metody
ion chromatography: suitable
kolor
beige
wielkość cząstki
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Kolor: beżowy
Opis: Aby przejść test
Postać: Granulki
Opis: Aby przejść test
Postać: Granulki