SVVLA25NB6
Durapore® 0.1 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Synonim(y):
Durapore® 0.1 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 25
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
3.9 cm (1.52 in.)
Średnica
3.1 cm (1.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
3.5 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Bacterial
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: Protein purification
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
- Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
1 autoclave cycle of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
After sterilization and a controlled water flush of 15 mL, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64>.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13