Kluczowe dokumenty
SVSSA47FF3
Millipore
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, OptiScale® Capsule
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2/0.22 μm
Synonim(y):
Optiscale Durapore Multimedia 0.5/0.2/0.22 μm TC/TC
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polycarbonate
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
7.4 cm (2.91 in.)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
macierz
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.2/0.22 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3