STBMRFD64
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 600 mL , filling volume
Synonim(y):
Fluid D Washing Solution, Fluid D for Sterility testing, washing fluid
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 4 × 600 mL
metody
microbiological culture: suitable
objętość butelki
600 mL , filling volume
pH
7.1 ± 0.2 (25 °C)
Zastosowanie
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
przydatność
nonselective for
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1