Kluczowe dokumenty
ST1714
Sigma-Aldrich
Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3)
liquid, clone 1G3, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Pregnancy-Associated Plasma Protein A, Anti-Pappalysin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G3, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAPPA(5069)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the PAPPA protein.
Recognizes the PAPPA protein.
This Anti-PAPPA Mouse mAb (1G3) is validated for use in Immunoblotting for the detection of PAPPA.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 85-195 human PAPPA, expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.