Kluczowe dokumenty
ST1608
Sigma-Aldrich
Anti-TANK Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-TRAF Associated NF-κB Activator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TANK(10010)
Opis ogólny
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~43-45 kDa TANK protein.
Recognizes the ~43-45 kDa TANK protein in human liver tissue.
This Anti-TANK Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TANK.
Immunogen
Full-length, human TANK (aa 1-119)
Human
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
Human liver tissue
Inne uwagi
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.