Kluczowe dokumenty
ST1032
Sigma-Aldrich
Anty-TRB3 (1-145) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIB3(57761)
Opis ogólny
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica, która została zaadsorbowana na GST w celu usunięcia przeciwciał reagujących z GST. Rozpoznaje białko TRB3 o masie ~45 kDa.
Rozpoznaje białko TRB3 o masie ~45 kDa w komórkach HepG2.
TRB3 to białko, które według doniesień zakłóca sygnalizację insuliny poprzez bezpośrednie wiązanie się z Akt i blokowanie aktywacji kinazy.
To królicze pAb anty-TRB3 (1-145) zostało zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunocytochemii i immunoprecypitacji w celu wykrycia TRB3 (1-145).
Immunogen
Mysz
rekombinowane białko składające się z aminokwasów 1-145 mysiego TRB3, połączone z GST
Zastosowanie
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemia (1:2500)
Immunoprecypitacja (1:250)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Nierozcieńczona surowica.
Rekonstytucja
Do długotrwałego przechowywania podzielić i zamrozić (-20°C). Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Inne uwagi
Du, K., et al. 2003. Science300, 1574.
Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Zareen et al.
Cell death and differentiation, 20(12), 1719-1730 (2013-11-12)
The mechanisms governing neuron death following NGF deprivation are incompletely understood. Here, we show that Trib3, a protein induced by NGF withdrawal, has a key role in such death via a loop involving the survival kinase Akt and FoxO transcription
Wei Luo et al.
Frontiers in physiology, 12, 637432-637432 (2021-06-29)
Eccentric exercise training accompanied by a low-fat diet can prevent insulin resistance (IR) and is currently an effective method for the treatment of IR induced by high-fat diet (HFD)-associated obesity. However, the molecular mechanisms underlying this improvement of IR in
Ran Hee Choi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 493(3), 1236-1242 (2017-10-01)
Skeletal muscle atrophy is associated with a disruption in protein turnover involving increased protein degradation and suppressed protein synthesis. Although it has been well studied that the IGF-1/PI3K/Akt pathway plays an essential role in the regulation of the protein turnover
Pascaline Aimé et al.
Neurobiology of disease, 136, 104725-104725 (2020-01-09)
Identifying disease-causing pathways and drugs that target them in Parkinson's disease (PD) has remained challenging. We uncovered a PD-relevant pathway in which the stress-regulated heterodimeric transcription complex CHOP/ATF4 induces the neuron prodeath protein Trib3 that in turn depletes the neuronal
Saravanan S Karuppagounder et al.
Science translational medicine, 8(328), 328ra29-328ra29 (2016-03-05)
Disability or death due to intracerebral hemorrhage (ICH) is attributed to blood lysis, liberation of iron, and consequent oxidative stress. Iron chelators bind to free iron and prevent neuronal death induced by oxidative stress and disability due to ICH, but