SLVP07550
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 75 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm (SVLP)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
śr. filtra
75 mm
grubość
160 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
macierz
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Opis ogólny
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Zastosowanie
- Clarifying filtration of biological solutions
- Particle monitoring
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13