SK1M008W01
Pellicon® XL50 Cassette with Biomax® Membrane
NMWCO 50 kDa
Synonim(y):
Pellicon® XL50 with Biomax 50 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Właściwości
holdup volume 3.2 mL
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Długość
18.8 cm (7.4 in.)
Szerokość
3 cm (1.2 in.)
Powierzchnia nominalna membrany
50 cm2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤7.5 mg/device
Matryca
Biomax®
wielkość porów
50 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)