Kluczowe dokumenty
SGW1A47HH3
Millipore
Polysep II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, OptiScale® Capsule
filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47, pore size 1.0/0.2/0.1 μm
Synonim(y):
Optiscale Capsule Polysep II 1.0/0.2/0.1 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
PVDF vent cap
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polycarbonate
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
OptiScale®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matryca
Polysep II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Format: Triple Layer
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Informacje prawne
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Szablonowy proces produkcji żywych szczepionek wektorowych. Wyzwania: utrata wydajności, filtracja, agregacja, skalowanie. Współpraca pozwala pokonać przeszkody produkcyjne.
Szablonowy proces produkcji żywych szczepionek wektorowych. Wyzwania: utrata wydajności, filtracja, agregacja, skalowanie. Współpraca pozwala pokonać przeszkody produkcyjne.
Dostosowana do potrzeb produkcja szczepionek wirusowych rozwiązuje specyficzne dla wirusa wyzwania dzięki współpracy.
Dostosowana do potrzeb produkcja szczepionek wirusowych rozwiązuje specyficzne dla wirusa wyzwania dzięki współpracy.