SF01F2001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonim(y):
SUS Filter Powder Sintering 1 μm Code F 20 in.
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE seal
stainless steel
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SUS Filter
dostępność
available only in Japan
Parametry
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
wielkość porów
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Multiple Steam Sterilizable