SCYT1-91K
11468 Ovine Cytokine/Chemokine Panel 1 - multipleksowy test immunologiczny
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
sheep
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zapalenie i odpowiedź komórek odpornościowych są kluczem do utrzymania homeostazy. Stan zapalny odgrywa kluczową rolę w etiologii wielu chorób immunologicznych, takich jak choroby zakaźne, choroby zwyrodnieniowe stawów i choroby układu oddechowego, a także choroby neurologiczne, metaboliczne i sercowo-naczyniowe, a nawet nowotwory. Jednak do tej pory możliwość pomiaru poziomu cytokin i chemokin w próbkach owiec była ograniczona głównie do testów ELISA. Naukowcy mają teraz możliwość jednoczesnego pomiaru wielu biomarkerów stanu zapalnego za pomocą naszego11468 Ovine Cytokine/Chemokine Panel 1, opartego na technologii 10549 xMAP.11468 Ovine Cytokine/Chemokine Panel 1 może być stosowany do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich poniższych analitów w próbkach surowicy, osocza i supernatantu hodowli tkankowej: IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-17A, IL-36RA (IL-1F5), IP-10 (CXCL10), MIP-1α (CCL3), MIP-1β (CCL4), TNFα, VEGF-A. Uwaga: Protokół zaleca rozcieńczenie próbek surowicy i osocza w stosunku 1:2, z wyjątkiem oznaczania IL-8 (CXCL8) w próbkach surowicy, dla których może być wymagane rozcieńczenie próbki do 1:8.11468 oferuje najszerszy wybór analitów w szerokim zakresie stanów chorobowych i gatunków. Po zidentyfikowaniu interesujących analitów można polegać na jakości, którą wbudowujemy w każdy zestaw, aby uzyskać wyniki, którym można zaufać. Oprócz cech testu wymienionych w protokole, inne kryteria wydajności oceniane podczas procesu weryfikacji obejmują: reaktywność krzyżową, liniowość rozcieńczenia, stabilność zestawu i zachowanie próbki (np. wykrywalność i stabilność). Ponadto każdy panel i zestaw spełnia rygorystyczne kryteria produkcyjne, aby zapewnić powtarzalność między partiami.Każdy panel i zestaw 11468 zawiera: Kontrole jakości (QC) w celu zakwalifikowania wydajności testu Porównanie partii standardowej (kalibratora) i QC z partią referencyjną w celu zapewnienia spójności między partiami Zoptymalizowana matryca surowicy naśladująca natywne środowisko analitu w próbkach surowicy i osocza Koktajle przeciwciał wykrywających zaprojektowane w celu uzyskania spójnych profili analitu w panelu Panel 11468 Ovine Cytokine/Chemokine Panel 1 umożliwia zatem skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin i modulacji ekspresji cytokin.
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Panel multipleksowy cytokin Ovine Cytokine/Chemokine oparty na kulkach, wykorzystujący technologię 10549 xMAP, umożliwia jednoczesną analizę 14 biomarkerów cytokin i chemokin w próbkach surowicy, osocza i hodowli komórkowej owiec. Jest to test inkubacji przez noc. Protokół zaleca rozcieńczenie próbek surowicy i osocza w stosunku 1:2, z wyjątkiem oznaczania IL-8 (CXCL8) w próbkach surowicy, dla których może być wymagane rozcieńczenie próbki do 1:8.Zestaw ten może być stosowany do analizy dowolnego lub wszystkich analitów Ovine Cytokine/Chemokine Panel 1 w próbkach tkanki/lizatu komórkowego owiec i supernatantu hodowli oraz próbkach surowicy lub osocza.Dostępne anality: IFN-γ;IL-1α;IL-1β;IL-4;IL-6;IL-10;IL-8;IL-17A;MIP-1α;IL-36RA;IP-10;MIP-1β;TNFα;VEGF-A
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract