SCT277
BioTracker™ Red pH-Independent Autophagy Live Cell Probe
Human
Synonim(y):
autophagosome live cell probe, red AP live cell probe, red autophagosome probe, red autophagy probe
About This Item
Polecane produkty
product name
BioTracker™ Red pH-Independent Autophagy Live Cell Probe,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of 5 nmol
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3