Kluczowe dokumenty
SCT038
Sigma-Aldrich
Barwnik BioTracker Orange OH i HClO
Live cell imaging probe to detect hydroxy radical (OH) or hypochlorous acid (HClO) in live cells.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.47
Formularz
lyophilized
Zastosowanie
cell analysis
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Reaktywne formy tlenu (ROS) są ważnymi mediatorami w różnych zjawiskach biologicznych i patologicznych. Na przykład ROS generowane w mitochondriach odgrywają ważną rolę w modulacji kaskad transdukcji sygnału i czynników transkrypcyjnych. Jednak stres oksydacyjny spowodowany nadmiernym wytwarzaniem ROS jest powiązany z wieloma chorobami ludzkimi, w tym ostrymi i przewlekłymi procesami zapalnymi, udarem niedokrwiennym, cukrzycą, posocznicą, urazem niedokrwienno-reperfuzyjnym, miażdżycą i zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. BioTracker Orange OH and HClO Dye to pomarańczowa sonda fluorescencyjna do wykrywania rodnika hydroksylowego (・OH) lub kwasu podchlorawego (HClO) w obrazowaniu żywych komórek. Może wykrywać -OH i HClO wśród innych reaktywnych form tlenu (O2-, H2O2, NO, ONOO-). Jego prawie czerwone spektrum fluorescencji umożliwia wielokolorowe obrazowanie z zielonymi (np. GFP, FITC) i niebieskimi (np. Hoechst 33342) fluoroforami. Ze względu na swój dodatni ładunek, OxiORANGE ma tendencję do lokalizacji w mitochondriach. Ma wysoką fotostabilność i nadaje się do obrazowania poklatkowego wewnątrzkomórkowego wytwarzania hROS. Właściwości spektralne: Absorbancja (maks.): 553nm Emisja (maks.): 577nm Kategoria badawcza: Barwnik do żywych komórek
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3