Kluczowe dokumenty
SCR549
Sigma-Aldrich
Simplicon Reprogramming RNA (OKSG)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
opis
Induced Pluripotent Stem Cells
Poziom jakości
metody
cell culture | stem cell: suitable
Opis ogólny
Opracowano różne metody wykorzystujące wirusy, DNA, RNA, miRNA i białka do generowania wolnych od integracji indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC). Wady istniejących metod obejmują: (1) niską skuteczność przeprogramowania (tj. DNA i białka), (2) długotrwały wymóg selekcji negatywnej i etapów subcloingu w celu usunięcia trwałych śladów wirusa (tj. wirusa Sendai)1 oraz (3) konieczność codziennej transfekcji czterech indywidualnych mRNA generowanych in vitro przez okres 14 dni (tj. opartych na mRNA)2.
Simplicon RNA Reprogramming Kit (OKSG) firmy EMD Millipore to bezpieczna i skuteczna metoda generowania wolnych od integracji, wolnych od wirusów ludzkich komórek iPS przy użyciu jednego etapu transfekcji. Technologia ta opiera się na dodatnim, jednoniciowym RNA pochodzącym z niezakaźnego (nieopakowaniowego), samoreplikującego się wirusa wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu (VEE)3. Replikon RNA Simplicon to syntetyczny RNA transkrybowany in vitro, wyrażający wszystkie cztery czynniki przeprogramowujące (OKS-iG; Oct4, Klf4, Sox2 i Glis1) w transkrypcie polistyronowym, który jest zdolny do samoreplikacji przez ograniczoną liczbę podziałów komórkowych.
Zastosowanie
Zalety zestawu do reprogramowania RNA TM=["SIMPLICON"]:
  • Komórki iPS bez integracji i śladów. Brak ryzyka integracji genomu
  • Bezpieczny, wolny od wirusów, syntetyczny policistronowy replikon RNA (wszystkie cztery czynniki reprogramujące w 1 nici RNA)
  • Wymagana tylko 1-dniowa transfekcja. Replikon RNA jest zdolny do samoreplikacji, co eliminuje potrzebę pracochłonnej codziennej transfekcji wielu pojedynczych mRNA przez okres 14 dni.
  • Wydajne i szybkie przeprogramowanie.
  • Nie jest wymagane badanie przesiewowe w celu upewnienia się, że pozostałości wirusa nie są obecne.
  • Kontrolowana eliminacja syntetycznego replikonu RNA poprzez usunięcie białka B18R.
  • Zatwierdzony do przeprogramowania w warunkach hodowli opartej na podajniku i bez podajnika.
Komponenty
1. VEE-OKS-iG RNA: (Part No. CS210583) One (1) vial containing 10 µL of RNA (1 ug/uL). Store at -80°C. 2. B18R-E3L RNA: (Part No. CS224516) One (1) vial containing 10 µL of RNA (1 µg/µL). Store at -80°C.
Jakość
Tested to confirm the generation of iPS cells from p6 human foreskin fibroblasts. Other cell types have not been tested and thus similar results can not be guaranteed.
Przechowywanie i stabilność
RNA VEE-OKS-iG i B18R: Stabilny przez 4 miesiące od daty otrzymania, jeśli jest odpowiednio przechowywany w temperaturze -80°C. Aby uzyskać najlepszy odzysk, należy szybko odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozmrażać na lodzie. Podczas przechowywania na lodzie, przenieść do sterylnych, wolnych od nukleazy probówek 632 i przechowywać w temperaturze -80°C. Ograniczyć powtarzanie cykli zamrażania-rozmrażania. Używać w sterylnym środowisku wolnym od RNAzy.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG