SCR055
ENStem Zestaw do ekspansji ludzkich progenitorów neuronalnych
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
Polecane produkty
opis
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
Poziom jakości
metody
cell culture | stem cell: suitable
Opis ogólny
Zestaw do ekspansji ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych ENStem-A zawiera ludzkie neuronalne komórki progenitorowe ENStem-A i zoptymalizowaną pożywkę do ekspansji. Ludzkie neuronalne komórki progenitorowe ENStem-A pochodzą z zatwierdzonych przez NIH ludzkich embrionalnych komórek macierzystych H9 (hESC). Wykorzystując zastrzeżoną metodę opracowaną przez Aruna Biomedical, te progenitory neuronalne pochodzące z hESC proliferują jako przylegająca monowarstwa komórek i mogą łatwo różnicować się w różne podtypy neuronów. Szczegółowe analizy spektralne wskazują, że komórki ENStem-A zachowały prawidłowy kariotyp diploidalny w hodowli po dziesięciu pasażach. Ludzkie neuronalne komórki progenitorowe ENStem-ATM mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań badawczych, takich jak badania neurotoksyczności, neurogenezy, elektrofizjologii, funkcji neuroprzekaźników i receptorów. ENStem-A Neural Expansion Medium to zdefiniowany preparat niezawierający surowicy, który został zoptymalizowany pod kątem hodowli i ekspansji ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych ENStem-A. W połączeniu z FGF-2 (w zestawie), podłoże do ekspansji umożliwia utrzymanie i proliferację ludzkich neuronalnych komórek progenitorowych ENStem-A.
Komponenty
ENSTem-A Human Neural Progenitors, 1 x 106 cells ENStem-A Neural Expansion Media, SCM004, 500 mls Basic FGF, lyophilized, 10 ug
Jakość
Each lot of ENStem-A Human Neural Progenitor Cells has been validated for high levels of expression of Nestin and Sox 2, and low level expression of Oct-4. The ability of ENStem-A cells to differentiate into multiple neuronal phenotypes and maintain a normal karyotype after multiple passages has been verified (please refer to datasheet figures). The cells have been confirmed to be negative for mycoplasma.
Przechowywanie i stabilność
Ludzkie neuronalne komórki progenitorowe EnStem: Komórki ENStem-A przechowywane w zalecanych warunkach (ciekły azot) zachowują stabilność do pięciu lat. Nie wystawiać na działanie podwyższonej temperatury. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności. Zalecamy wykorzystanie komórek w ciągu dziesięciu pasaży. ENStem-A Human Neural Expansion Medium ENStem-A Neural Expansion Medium należy przechowywać w temperaturze -20°C do momentu, aż będzie gotowe do użycia. Po rozmrożeniu podłoże do ekspansji powinno być przechowywane w temperaturze 2-8°C i mieć 1-miesięczną datę ważności. Dozować w podwielokrotnościach, aby uniknąć wielokrotnego podgrzewania przed każdym użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.