SCC742
3dGRO® Colorectal Organoids (CSC.456)
Synonim(y):
Organoid raka jelita grubego, organoid guza okrężnicy, organoid okrężnicy, ludzkie organoidy CRC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1500 organoids vials
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Żywotność: >1500 żywotnych organoidów/fiolkę
- Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
- Profil STR: Wynik pozytywny
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2