Kluczowe dokumenty
SCC369
Sigma-Aldrich
3dGRO® Colon Intestinal Organoids, Age 36 (Prep HT-405-CA-UC)
Human
Synonim(y):
Organoidy jelitowe; ludzki biobank PDO
About This Item
Kod UNSPSC:
41106509
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
3dGRO® Colon Intestinal Organoids, Age 36 (Prep HT-405-CA-UC),
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1500 viable organoids/vial vial
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
  • Żywotność: >1500 żywotnych organoidów/fiolkę
  • Wzrost organoidów: Wynik pozytywny
  • Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Zanieczyszczenie mykoplazmą: Negatywny
  • Profil STR: Wynik pozytywny
Organoidy pochodzące od pacjentów (PDO) to nowe modele komórkowe 3D in vitro, które zachowują oryginalną fizjologię tkanek i patologię molekularną, stanowiąc tym samym klinicznie istotną alternatywę dla tradycyjnych linii komórkowych 2D i skuteczne narzędzie do udoskonalania i ograniczania modeli zwierzęcych. PDO można uzyskać z biopsji dorosłych pacjentów lub wyciętych tkanek zawierających natywne populacje komórek macierzystych LGR5+ i hodować na podłożu bogatym w ECM przy użyciu specjalistycznych pożywek dla organoidów, takich jak pożywka kondycjonowana L-WRN. Organoidy pochodzące z tkanek dorosłych są fenotypowo i genetycznie stabilne w długoterminowej hodowli, prezentując bardziej dojrzałe fenotypy w porównaniu do organoidów pochodzących z iPSC. Co ważne, wykazano, że PDO są w stanie przewidzieć odpowiedzi kliniczne pacjentów na chemioterapeutyki. Obecnie oferujemy kompleksowy biobank wysoce scharakteryzowanych ludzkich organoidów żołądkowo-jelitowych pochodzących od zdrowych i chorych pacjentów. Biobank organoidów jelitowych zawiera ponad 50 wysoce scharakteryzowanych organoidów jelitowych pochodzących zarówno od zdrowych, jak i chorych pacjentów z wielu regionów układu pokarmowego, w tym jelita cienkiego (dwunastnicy, jelita krętego), żołądka, odbytnicy i okrężnicy.
Charakterystyka linii komórkowej
- Płeć: Kobieta
- Wiek: 36 lat
- Organ: Okrężnica wstępująca
- Choroba: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
Cechy i korzyści
Kriokonserwowane organoidy przewodu pokarmowego pacjenta (PDO)
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciekłym azocie. Organoidy mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Inne uwagi
10719 jest znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.
Organoidy10719 zostały uzyskane przy użyciu technologii HUB Organoid Technology.
Nabywca tego produktu musi wyrazić zgodę na warunki użytkowania HUB, które muszą zostać oddzielnie potwierdzone i zaakceptowane przez takiego nabywcę przed przekazaniem tego produktu nabywcy.
Informacje prawne
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2