SCC483
HCC95 Human Lung Squamous Carcinoma Cell Line
Human
Synonim(y):
Linia komórkowa HCC95; linia komórkowa ludzkiego raka płuca; linia komórkowa raka płaskonabłonkowego płuca; Hamon Cancer Center 95; linia komórkowa ludzkiego raka płaskonabłonkowego płuca; linia komórkowa LUSC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HCC95 Human Lung Squamous Carcinoma Cell Line,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1X10⁶ cells
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell migration: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Każda fiolka zawiera >_ 1X106 żywych komórek.
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i są ujemne pod względem zanieczyszczenia międzygatunkowego pochodzącego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z panelem Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Linia komórkowa HCC95 jest ludzką linią raka płaskonabłonkowego płuc, pobraną z przerzutowego miejsca wysięku opłucnowego. Ostatnie charakterystyki transkryptomiczne pokazują, że HCC95 wykazuje wysokie podobieństwo do typowego transkryptomu LUSC.
Źródło
Komórki ludzkiego płaskonabłonkowego raka płuca HCC95 pochodzą od 65-letniego mężczyzny z NSCLC.
Referencje
1. J Natl Compr Canc Netw. 2013, 11(6): 645-653 DOI: 10.6004/jnccn.2013.0084
2. Nat Rev Cancer 2014, 14(8): 535-546 DOI: 10.1038/nrc3775
3. J Thorac Dis. 2013, 5(Suppl 5): S463-S478 DOI: 10.3978/j.issn.2072-1439.2013.08.43
4. J Clin Oncol. 2010, 28(36): 5311-5320 DOI: 10.1200/JCO.2010.28.8126
5. Clin Can Res. 1999, 5(5): 991-1000
6. Nat Commun. 2019, 10(1): 3574 DOI: 10.1038/s41467-019-11415-2
7. J Cancer Res Clin Oncol 2010, 136(4): 493-502 DOI: 10.1007/s00432-009-0681-6
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3