Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SCC462
Sigma-Aldrich
RMS RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line
Mouse
Synonim(y):
Linia komórkowa RMS, Linia komórkowa czerniaka RET, Linia komórkowa czerniaka posortowana według RET
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
RMS RET Melanoma-sorted Mouse Cell Line,
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1X10⁶ vial
producent / nazwa handlowa
Millipore
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Komórki macierzyste dla SCC462 zostały wyizolowane ze spontanicznie występującego guza skóry u myszy transgenicznych RET. Onkogen Ret został pierwotnie stworzony przez przypadkową rekombinację in vivo dwóch ludzkich genów, Ret i RFP (TRIM27). SCC462, mysia linia komórkowa Ret-melanoma sorted (RMS), została stworzona poprzez inżynierię wyizolowanych komórek Ret-melanoma w celu ekspresji genu oporności na puromycynę i fluorescencyjnego genu reporterowego mCherry poprzez transdukcję retrowirusową, a następnie selekcję fluorescencyjną.
Zastosowanie
  • Każda fiolka zawiera >1X106żywych komórek.
  • Komórki sBT-RMS zostały zweryfikowane jako pochodzące od myszy i są ujemne pod względem skażenia międzygatunkowego u ludzi, szczurów, chomików chińskich, chomików syryjskich złocistych i naczelnych, zgodnie z oceną panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services
  • Komórki uzyskały wynik ujemny w kierunku chorób zakaźnych w porównaniu z panelem Mouse Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki uzyskały wynik ujemny w kierunku mykoplazmy.
Cechy i korzyści
W przeciwieństwie do większości istniejących przedklinicznych systemów modelowych, SCC462 zachowuje zdolność do spontanicznych przerzutów do mózgu, płuc i innych narządów u immunokompetentnych myszy po ortotopowej inokulacji przez wstrzyknięcie podskórne. SCC462 wykazał
Opis wartości docelowych
Onkogen RET został pierwotnie utworzony przez przypadkową rekombinację in vivo dwóch ludzkich genów, RET i RFP (białko palca RET, znane obecnie jako TRIM27), podczas transformacji komórek NIH3T3 ludzkim DNA chłoniaka (Takahashi 1985). Założyciel R
Przechowywanie i stabilność
Komórki RMS powinny być przechowywane w ciekłym azocie do momentu użycia. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt z l
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3