SCC210
Linia komórkowa ludzkiego raka piersi UFH-001
Human
Synonim(y):
CAIX-dodatnie komórki raka piersi, potrójnie ujemne komórki raka piersi
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Linia komórkowa ludzkiego raka piersi UFH-001, The UFH-001 triple negative CAIX+ human breast cancer cell line is suitable as a model for studying the mechanisms of triple negative breast cancer progression, metastasis and migration.
pochodzenie biologiczne
human
metody
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
Źródło:
Komórki UFH-001 pochodzą z komórek MCF-10A, spontanicznie immortalizowanej linii komórek nabłonkowych raka piersi pochodzącej z tkanki piersi zdrowej pacjentki . Komórki UFH-001 posortowano pod kątem ekspresji CAIX za pomocą cytometrii przepływowej .
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Cancer
Jakość
• Cells are tested negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
• Cells are verified to be of human origin and negative for inter-species contamination from rat, mouse, chinese hamster, Golden Syrian hamster, and non-human primate (NHP) as assessed by a Contamination CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2