SCC163
HOG Human Oligodendroglioma Cell Line
Human
Synonim(y):
Komórki oligodendrogleju
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
HOG Human Oligodendroglioma Cell Line, HOG human oligodendroglioma cell line is a useful model to study the role of oligodendrocytes in neurodegenerative diseases.
pochodzenie biologiczne
human
metody
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Neuroscience
Jakość
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, and HIV-1 & 2 viruses as assessed by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1