Kluczowe dokumenty
S8005H
Sigma-Aldrich
CpGenome 5-hmC DNA Standard
CpGenome 5-hmC DNA St&ard contains a linear, double-str&ed DNA (897 bp) with 100% hydroxymethylated cytosine. This st&ard can be used to calibrate applications aimed at analyzing & quantifying cytosine modifications.
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
CpGenome
Upstate®
Warunki transportu
dry ice
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CpGenome 5-hmC DNA Standard to liniowy, dwuniciowy DNA (897 bp) zawierający 100% 5-hydroksymetylocytozyny. Standard ten może być wykorzystywany do kalibracji aplikacji mających na celu analizę i kwantyfikację modyfikacji cytozyny. Fiolka ta jest składnikiem zestawu S8005 the CpGenome 5-mC and 5-hmC DNA Standard Set (trzy liniowe, dwuniciowe DNA (897 bp) o tej samej sekwencji, ale zawierające 100% 5-metylocytozyny (5-mC), 5-hydroksymetylocytozyny (5-hmC) lub niezmodyfikowane cytozyny.
Dostarczone materiały:
Jedna fiolka zawierająca 2 µg (40 µL) CpGenome 5-hmC DNA Standard w stężeniu 50 ng/μL.
Walidacja:
Standardy zawierające 5-mC, 5-hmC lub niezmodyfikowane cytozyny trawiono 1 µl (20 jednostek) HpaII (który rozszczepia tylko niemetylowane DNA) lub enzymem restrykcyjnym PvuRts1I (który celuje tylko w 5-hydroksymetylowane DNA). Powstałe fragmenty DNA oceniano za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym.
CpGenome jest znakiem towarowym firmy Serologicals Corporation.
Zastosowanie
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Postać fizyczna
Płyn w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: Stabilny przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1