Kluczowe dokumenty
S7106
Sigma-Aldrich
Bufor wyrównujący ApopTag
ApopTag Equilibration Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
ApopTag
Chemicon®
metody
activity assay: suitable (apoptosis)
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Bufor wyrównujący ApopTag jest przeznaczony do znakowania końców 3′-OH pofragmentowanego DNA podczas wykrywania komórek apoptotycznych. Zakwalifikowany do użytku z zestawami Apoptag do wykrywania apoptozy in situ (nr katalogowe: S7100, S7101, S7110, S7111, S7160 i S7165).
Dostarczone materiały
Każda butelka zawiera 15 ml buforu wyrównującego ApopTag.
ApopTag jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Serologicals Company.
Zastosowanie
Instrukcja obsługi
Bufor wyrównawczy ApopTag jest gotowy do użycia w kroku "ZASTOSUJ BUFOR WYRÓWNAWCZY" w Kompletnej instrukcji ApopTag.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Bufor wyrównawczy ApopTag zawiera kakodylan potasu (kwas dimetyloarsynowy) jako bufor. Materiał ten jest szkodliwy w przypadku połknięcia; unikać kontaktu ze skórą i oczami (nosić rękawice, okulary); natychmiast umyć miejsca kontaktu.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie -15°C do -25°C
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)