Kluczowe dokumenty
RW1904700
Millipore
Reinforced Membrane Filter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
wielkość porów:
1.2 μm pore size
75 % porosity
Materiały:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Właściwości:
hydrophilic
śr. filtra:
47 mm
grubość:
200 μm
sterylność:
non-sterile
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Poziom jakości
opis
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
śr. filtra
47 mm
grubość
200 μm
wielkość porów
1.2 μm pore size
75 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: RW19
Filter Type: Screen filter
Reinforced prefilter membranes can be used to remove contaminants from a variety of liquids and gases. The filters have a high dirt-holding capacity and a low pressure drop, which makes them ideally suited for reducing contaminant levels in advance of sterilizing-grade filters. Unlike traditional prefilter materials that contain asbestos or fiberglass, our reinforced prefilter membranes are made from non-shedding materials. These filters retain contaminants on the surface of the cellulose membrane.
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Zastosowanie
Prefiltration before 1.2 μm membrane filtration
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3