RW0614250
MCE Membrane Filter, 0.5 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Reinforced Membrane Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Poziom jakości
opis
142 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
śr. filtra
142 mm
grubość
200 μm
wielkość porów
0.5 μm pore size
75 % porosity
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3