Kluczowe dokumenty
RW0309000
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.2 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Reinforced Membrane Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web polyester membrane
white filter
Poziom jakości
opis
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.2 µm pore size, polyester web
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
50 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
śr. filtra
90 mm
grubość
200 μm
wielkość porów
0.2 μm pore size
75 % porosity
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Prefiltration before 0.22 μm membrane filtration
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3