Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
RDYSTRM01NA
Millipore
ReadyStream® kompletny system wraz z czytnikiem
For convenient preparation of large amount of food testing media in short time
Synonim(y):
Automatyczny moduł przygotowania i dozowania nośników, Preparator skoncentrowanych nośników
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.51
wejście AC/DC
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Poziom jakości
agency
ISO 11133
linia produktu
ReadyStream®
Parametry
40 °C max. temp.
Zastosowanie
food and beverages
Opis ogólny
Pożywki za naciśnięciem przycisku - system ReadyStream® zrewolucjonizował przygotowywanie i dozowanie pożywek. Do 100 litrów wstępnie podgrzanego podłoża można wygodnie przygotować w dowolnym miejscu i czasie. W początkowym 20-minutowym etapie napromieniowane gamma odwodnione pożywki są ponownie nawadniane przez dodanie sterylnej przefiltrowanej wody w półautomatyczny sposób. W ten sposób powstaje 10-krotnie skoncentrowany zapas pożywki, który w rezultacie zapewnia 10-krotną objętość podczas dozowania przez system ReadyStream®.
Kompletny system ReadyStream® zawiera następujące elementy
1. Jedno pudełko z jednostką przygotowania pożywki:
  • Jeden zespół jednostki przygotowania nośnika (RDYSTRM10)
  • Jeden skaner kodów kreskowych (RDYSTRM80)
  • Jeden stojak na skaner kodów kreskowych
  • Przewód RS232 do skanera kodów kreskowych
  • Jeden kabel RJ45 (RDYSTRM70)
  • Jeden przewód doprowadzający wodę (RDYTUBE10)
  • Jedna rurka do odprowadzania wody
  • Jedna karta USB z instrukcją obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa
2. jedno pudełko na jednostkę dozującą (RDYSTRM20) z:
  • Jedna podstawa jednostki dozującej media
  • Jeden stojak z ramieniem dozującym
3.Jeden pojemnik na standardowe worki (RDYSTRM30)
4.Jeden pojemnik na duże worki (RDYSTRM40)
5.Jeden przewód zasilający do użytku w Japonii
6.Jedno sitko siatkowe (RDYSTRAIN01)
7.Jeden zestaw do sanityzacji (RDYSTRM90
Wymiary kompozytowe:
(wys. x gł. x dł.)
RDYSTRM10: 20,5 x 50,1 x 35,3 cm
RDYSTRM20: 46,6 x 35,3 x 23,1 cm.
Zastosowanie
ReadyStream® Media Unit służy do wygodnego przygotowywania i dozowania dużych ilości wstępnie podgrzanych sterylnych pożywek. Przygotowane pożywki są gotowe do użycia w rutynowych zastosowaniach mikrobiologicznych.
Cechy i korzyści
Oszczędność czasu
  • Mniej niż 20 minut na przygotowanie do 100 l pożywki
  • Brak konieczności autoklawowania, ponieważ odwodniony materiał został napromieniowany promieniami gamma w worku.
  • Wstępnie podgrzany nośnik jest natychmiast dostarczany w określonej temperaturze
Usprawniony przepływ pracy
  • Zgodne z normą ISO pożywki GranuCult®
  • Łatwe w obsłudze 10-krotnie skoncentrowane pożywki (worek 3 L na pożywkę 30 L; worek 10 L na pożywkę 100 L)
  • 5-dniowy okres przechowywania skoncentrowanych pożywek po rehydratacji
  • Bezszwowe połączenie z systemem czystej wody 6142 do poboru wody
Ulepszona ergonomia i minimalne wymagania przestrzenne
  • Łatwe do przenoszenia i przechowywania worki z odwodnionymi mediami
  • Niewielkie rozmiary ułatwiają integrację z laboratorium (nadaje się również do okapu laminarnego)
  • Brak konieczności posiadania kuchni na pożywki
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Salmonella przechodzi przez cały łańcuch żywnościowy, od paszy dla zwierząt, przez produkcję podstawową, aż do gospodarstw domowych lub zakładów gastronomicznych.