PX1824
Alkohol n-propylowy
OmniSolv®
Synonim(y):
n-Propyl Alcohol, 1-Propanol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
19 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
OmniSolv®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% Aldehydes
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
≤200 ppt Fluorescence (as quinine base)
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
temp. przejścia
flash point 15 °C
gęstość
0.8 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤210 nm
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.50
λ: 230 nm Amax: ≤0.25
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup