PCC300C05
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 300 kDa, C Screen, 0.5 m2
Synonim(y):
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Pellicon®
warunki przechowywania
room temperature (15-30°C)
Parametry
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4 - 30 °C
metody
ultrafiltration: suitable
Długość
35.3 cm (13.9 in.)
Średnica
5.7 cm (2.3 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.5 m2
rozmiar ekranu
, Type C screen (coarse screen)
pojemność
119 mL , in feed channel
128 mL , in permeate channel
zanieczyszczenia
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
Matryca
Ultracel®
wielkość porów
300 kDa
zakres pH
2-13
dopasowywanie
inlet/outlet connection (Feed: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Permeate: 3/4" Sanitary Flange)
inlet/outlet connection (Retentate: 3/4" Sanitary Flange)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Gamma sterilized and preservative-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capsule - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Opakowanie
Inne uwagi
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.